Learn More
Greiner Bio-One IMP CT™ Plaque de cristallisation des protéines à 96 puits
Code produit 13024973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Fond conique (puits en V)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits
13024973 Fond conique (puits en V)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13024973 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 673101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00€
    1173.43€ / 80 pièces
    Économisez 101.57€
    7% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Pour une utilisation dans la cristallisation par microlots. Greiner Bio-One IMP@CT™ La plaque de cristallisation des protéines à 96 puits comporte des puits coniques qui empêchent la propagation des gouttelettes.
  • Profil bas
  • Polystyrène
  • Puits coniques
  • Fond plat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Standard
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Type de produit Crystallization Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Fond conique (puits en V)
À utiliser avec (application) Cristallisation microbatch
Profile Bas
Quantité 80/Cs.