Learn More
Ohaus™ Imprimante à impact
Code produit 13445129 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
180 x 106 x 88 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
13445129 180 x 106 x 88 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13445129 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30064202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associe des performances élevées aux fonctions multiples pour offrir la qualité et la durabilité OHAUS dans une imprimante portable. Les imprimantes à impact Ohaus™ offrent des fonctionnalités avancées avec une imprimante facile à utiliser et à conf
Idéal pour une utilisation conjointe avec les balances OHAUS dans les domaines de laboratoire, industriel et pédagogique afin de veiller à documenter avec précision les résultats de pesée.ulliAdaptateur secteur inclus/liliCommunication RS233/liliBoîtier ABS/liliIndicateur d’état, 40 caractères par ligne, compatible avec les étiquettes papier en continu, réalisation des opérations de tare et de mise à zéro directement à partir de l’imprimante/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions (L x l x H) 180 x 106 x 88 mm
Largeur (métrique) 1,6 mm
Hauteur (métrique) 88 mm
Quantité 1/boîte
Type Imprimante à impact