Learn More
Thermo Scientific™ Manchon et connecteur de turbine pour arbre d'entraînement DS300
Code produit 30040275 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
100 l
200 l
À utiliser avec (équipement):
108 cm (43 po) Arbre d’entraînement
66 cm (26 po) Arbre d’entraînement
84 cm (33 po) Arbre d’entraînement
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
7 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) À utiliser avec (équipement) unitSize
30040275 50 l 66 cm (26 po) Arbre d’entraînement 12 pièces
30040292 100 l 84 cm (33 po) Arbre d’entraînement 10 pièces
30040285 200 l 108 cm (43 po) Arbre d’entraînement 7 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040275 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30749.11
Le manchon de l'impulseur pour le mélange à ciel ouvert prend en charge les applications de mélange en bioproduction utilisant Thermo Scientific™ Conteneurs de bioprocédés (BPC) pour Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mélangeur à usage unique, avec mélange par turbine, disponible en versions ouverte ou fermée.
  • À utiliser avec le dessus ouvert BPC Revêtement intérieur du réservoir et moyeu réutilisable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 l
À utiliser avec (équipement) 66 cm (26 po) Arbre d’entraînement
Type Tube de masquage