Description
La coloration pour protéines Thermo Scientific™ Imperial est une coloration colorimétrique unique et prête à l’emploi formulée avec du colorant Coomassie R-250 qui offre des performances de coloration protéique totale rapides et sensibles pour une détection à faible niveau de nanogramme des protéines dans les gels d’électrophorèse en polyacrylamide.
Points clés :
Sensible : détecte moins de 3 ng de protéines par bande avec le protocole optimisé (3 heures)
Rapide – le réactif prêt à l’emploi détecte moins de 6 ng de protéines par bande en seulement 20 minutes
Robuste – technique de coloration des protéines très homogène et reproductible
Contraste élevé – les bandes d’un violet intense sont plus faciles à photographier ou à scanner que les colorations au bleu de Coomassie classiques
Polyvalent – compatible avec l’analyse par spectrométrie de masse et le séquençage des protéines en aval
Pratique – lavages à l’eau seulement ; pas de solutions de décoloration au méthanol ou fixateurs acides nécessaires
Stable – stabilité d’un an à température ambiante, pour une performance soutenue et un gain de place dans le réfrigérateur
Flexible – réglage des temps de coloration et de lavage pour répondre aux besoins de sensibilité et aux contraintes de temps
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception du produit, le stocker à température ambiante. |
| Emplacement de détection | Détection sur transfert, détection sur gel |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Coomassie |
| Quantité | 1 l |
| Molécule cible | Protéine |
| Gamme de produits | Imperial |
| Type de produit | Coloration des protéines |
Sécurité et traitement
- IMPERIAL PROTEIN STAIN, 1 L
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Ethyl alcohol