Learn More
Impurity B of Calcitriol, MedChemExpress
Code produit 16498317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498317 5 mg
16445628 10 mg
16421339 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498317 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13292
MedChemExpress Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3; Rocaltrol ) is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3
Spécification
Nom chimique ou matériau Impurity B of Calcitriol
CAS 66791-71-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H44O3
Quantité 5 mg
Synonyme 1β,25-Dihydroxyvitamin-D3 1-Epicalcitriol
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.02 mM)
SMILES O[C@@H](C[C@@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Poids moléculaire (g/mol) 416.64
Poids de la formule 416.64
Pourcentage de pureté 96.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death