Learn More
IMR-1, MedChemExpress
Description
IMR-1 is a novel class of Notch inhibitor targeting the transcriptional activation with an IC50 of 26 μM. IMR-1 prevents the recruitment of Mastermind-like 1 (Maml1) to the Notch Ternary Complex (NTC) on chromatin, inhibits Notch target gene transcription and dramatically inhibits tumor growth.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IMR-1 |
| CAS | 310456-65-6 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H15NO5S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.96 mM) |
| SMILES | O=C(OCC)COC1=CC=C(/C=C(SC(N2)=S)\C2=O)C=C1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 353.41 |
| Poids de la formule | 353.41 |
| Afficher plus |