Learn More
Ohaus™ In-Use-Cover DS AX
Code produit 15872187 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec : Balances électroniques, modèles AX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15872187 À utiliser avec : Balances électroniques, modèles AX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15872187 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30111792
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient au maintien des balances électroniques modèle AX propres pendant l’utilisation.
  • Convient aux modèles EX 124-523
    • AX 124, 124/E
    • AX 223, 223/E, 223N/E
    • AX 224, 224/E, 224N
    • AX 324
    • AX 423, 423/E, 423N, 423N/E
    • AX 523/E, 523N/E
  • Protège votre balance contre la poussière, les empreintes digitales et les déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Balance électronique, modèle AX
Langues Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX)
Gamme de produits Enveloppes protectrices
Type Enveloppe protectrice