Learn More
Inauhzin, MedChemExpress
Code produit 16496878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496878 10 mg
16479417 5 mg
16476966 100 mg
16402947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496878 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15869
MedChemExpress Inauhzin is a dual SirT1/IMPDH2 inhibitor, and acts as an activator p53, used in the research of cancer.
Inauhzin is a dual SirT1/IMPDH2 inhibitor, and acts as an activator p53, used in the research of cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Inauhzin
Forme physique Solid
CAS 309271-94-1
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H19N5OS2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme INZ
Informations sur la solubilité DMSO : 21 mg/mL (44.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCC(SC1=NN=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=N1)C(N4C5=C(C=CC=C5)SC6=CC=CC=C46)=O
Poids moléculaire (g/mol) 469.58
Poids de la formule 469.58
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research