Learn More
IKA Incubateur numérique INC 125 FCS Refroidissement et Secouage
Code produit 31910345 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SP20
SP25
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type de prise Conditionnement
31910345 SP20 UE 1 pièce
31910303 SP25 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31910345 Fournisseur IKA Code fournisseur 0020135425
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Impressionne par son contrôle précis de la température, ce qui le rend idéal pour des applications microbiologiques dans la plage de 5 à 80 °C.
  • L’incubateur de refroidissement avec fonction de secouement INC 125 FCS digital offre un contrôle précis de la température, le rendant idéal pour des applications microbiologiques dans la plage de température allant de 5 à 80 °C.
  • Premier incubateur de refroidissement et de secouage équipé d’une plateforme de secouage amovible brevetée et sans outil, pour un fonctionnement flexible et une manipulation facile.
  • Sans la plateforme shaker, l’appareil peut être utilisé comme un incubateur de refroidissement conventionnel pour une polyvalence d’application supplémentaire.
  • La stabilité à haute température et un mouvement de secouement uniforme améliorent le transfert d’oxygène dans les échantillons, rendant l’unité idéale pour la culture cellulaire et les processus microbiologiques.
  • La puissante technologie de refroidissement par compresseur utilise le réfrigérant naturel R290 pour une efficacité énergétique accrue et un fonctionnement respectueux de l’environnement.
  • Le grand volume interne de la chambre de 125 litres offre la plus grande capacité de sa catégorie et permet l’utilisation simultanée de jusqu’à six étagères.
  • La plateforme de secouage amovible brevetée permet des vitesses de secouage allant de 10 à 300 tr/min pour une large gamme d’applications en laboratoire.
  • La plateforme vibratrice peut être tirée à mi-chemin jusqu’à la ligne d’indicateur pour un chargement confortable, sûr et anti-inclinaison.
  • La grille filetée sur la plateforme vibratrice permet de monter des clips de fixation ou des tapis adhésifs STICKMAX pour différents types et tailles de récipient.
  • L’arrêt automatique de la fonction de secousse lors de l’ouverture de la porte améliore la sécurité opérationnelle et la protection des échantillons.
  • Les fonctions de secouement et de contrôle de la température peuvent être utilisées indépendamment pour une plus grande flexibilité lors des processus de laboratoire.
  • Le mode de décontamination intégré à 100 °C aide à prévenir la contamination croisée et soutient des conditions sanitaires de laboratoire.
  • Un intérieur facile à nettoyer avec des coins arrondis et des surfaces plates en acier inoxydable AISI 304 résistantes à la corrosion garantissent un fonctionnement hygiénique et un entretien simple.
  • La fonction de dégivrage avec un drainage continu par l’ouverture du drain améliore la commodité et la fiabilité opérationnelle.
  • Une large plage de températures allant de 5 °C à 80 °C permet diverses applications microbiologiques et de laboratoire.
  • Une excellente stabilité de température et une uniformité de ±0,3 K assurent des conditions expérimentales reproductibles et fiables.
  • La circulation interne de l’air réglable grâce à une vitesse électronique du ventilateur de 40 à 100 % permet une distribution optimale de la température.
  • Une isolation exceptionnelle de la chambre offre une gestion supérieure de la température et une efficacité énergétique optimisée.
  • Porte avec grande fenêtre de vue et éclairage intérieur intégré permet l’observation des échantillons sans perte de température.
  • Un grand écran LCD convivial garantit une lisibilité claire et un fonctionnement intuitif.
  • Le compteur, le minuteur, le minuteur à température contrôlée et les modes de fonctionnement A, B et C offrent des conditions expérimentales reproductibles et un contrôle flexible du procédé.
  • Jusqu’à deux IKA incubateurs peuvent être empilés en toute sécurité, un incubateur INC 125 F pouvant être placé sur le dessus de l’INC 125 FCS grâce au kit d’empilement IO S 2.10.
  • Les accessoires optionnels incluent une serrure de porte et diverses options d’étagères pour une personnalisation supplémentaire.
  • La charnière de la porte est positionnée à droite et peut être changée sur demande pour plus de flexibilité d’installation.
  • Des services d’installation et de qualification opérationnelle (IQ/OQ) sont disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 20 mm
Angle de rotation 0°
Capacité de charge (métrique) 7.5 kg
Précision du contrôle de la vitesse ±5 tr/min
Vitesse de rotation 10 à 300 tr/min
Tension 240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 80°C
Puissance 1000 W
Type de produit Incubateur secoué chauffé refroidi
Certifications/Conformité CE
Type de prise UE
Précision de la température ±0,3 K
Uniformité de la température ±0,3 K
Dimensions (P x l x H) intérieures 415 x 550 x 550 mm
Dimensions (L x l) de la plateforme 480 x 340 mm
Dimensions (L x l x H) 635 x 700 x 1000 mm
Poids (métrique) 95 kg
Modèle SP20
Affichage LCD
Comprend Plateforme vibrante IO SP 20, IO T 1.00, matériau de protection contre l’inclinaison / assemblage, USB câble C-A, certificat d’étalonnage à 37 °C et 5 °C, adaptateur de tuyau (pour les tuyaux dia. 9-11 mm)
Interface USB-C
Réfrigéré Oui
Concept écologique R290