Description
- Plateforme vibrante amovible brevetée avec course de 20 mm (25 mm en option).
- La plateforme vibrante peut être partiellement retirée pour un chargement confortable et sans basculement.
- La grille filetée sur la plateforme permet la fixation de clips ou de tapis adhésifs pour différentes cuves et dimensions.
- Réglage automatique de la température en mode décontamination avec détection de la plateforme vibrante
- Les vibrations cessent automatiquement lorsque la porte s'ouvre.
- Les fonctions de secouage et de contrôle de la température peuvent être utilisées indépendamment.
- Intérieur facile à nettoyer grâce à ses coins arrondis et son matériau résistant à la corrosion.
- Bac de récupération optionnel pour plus de sécurité en cas de débordement de liquide ou d'augmentation de l'humidité.
- Mode de décontamination pour la désinfection et la réduction de la contamination croisée
- Excellente gestion de la température et faible consommation d'énergie grâce à une bonne isolation et une porte à triple vitrage avec fenêtre
- Vitesse de ventilation réglable pour la circulation de l'air interne
- Utilisation simple et intuitive grâce à son écran LCD, sa grande fenêtre de visualisation et son éclairage intérieur réglable.
- Accessoires polyvalents pour l'empilage et différents plateaux disponibles
- Nos services incluent le remplacement des charnières de porte et la qualification d'installation et de fonctionnement IQ/OQ, disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
| Capacité de charge (métrique) | 125 L |
| Vitesse de rotation | 10 à 300 tr/min |
| Tension | 220/240 V |
| Plage de températures (métrique) | Ambiente +8° hasta 80 °C |
| Puissance | 850 W |
| Type de produit | Cámara de templado |
| Type de bouchon | UE |
| Uniformité de la température | ±0,1 K |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 635 mm |
| Afficher plus |