Learn More
INCB3344, MedChemExpress
Code produit 16477846
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477846 100 mg
16468078 10 mg
16453997 50 mg
16410548 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477846 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50674
MedChemExpress INCB3344 is a potent, selective and orally bioavailable CCR2 antagonist with IC50 values of 5.1 nM (hCCR2) and 9.5 nM (mCCR2) in binding antagonism and 3.8 nM (hCCR2) and 7.8 nM (mCCR2) in antagonism of chemotaxis activity.
INCB3344 is a potent, selective and orally bioavailable CCR2 antagonist with IC50 values of 5.1 nM (hCCR2) and 9.5 nM (mCCR2) in binding antagonism and 3.8 nM (hCCR2) and 7.8 nM (mCCR2) in antagonism of chemotaxis activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau INCB3344
CAS 1262238-11-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H34F3N3O6
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 220 mg/mL (380.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCO[C@H]1CN([C@]2([H])CC[C@@](CC2)(C3=CC4=C(OCO4)C=C3)O)C[C@@H]1NC(CNC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 577.59
Poids de la formule 577.59
Pourcentage de pureté 96.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation