Learn More
Motic™ Socle pour lumière épiscopique et diascopique, SMZ-171
Description
- Socle pour grande surface de travail.
- Fonction de décharge électrostatique.
- Éclairage LED épiscopique et diascopique 3 W avec commandes d’intensité.
- Lumière transmise avec réflecteur inclinable (éclairage oblique).
- Possibilité d’adapter le guide de lumière flexible.
- Alimentation principale 100 V-240 V (UL).
- Support de tête inclus.
- Ne comprend pas de tête.
Spécification
Spécification
| Type | Socle pour microscope avec éclairage épiscopique et diascopique |
| Description | Éclairage LED épiscopique et diascopique 3W avec contrôle d’intensité. |
| Diamètre (métrique) | Dia. ext. du support de tête :76mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope SMZ-171 |
| Comprend | Support de tête (ne comprend pas de tête) |
| Tension | 100/240 V (CE) |