Learn More
Toile Inconel™ 600, maille 40 tissée à partir d’un fil de 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427305 300 x 300 mm 1 pièce
15407305 75 x 75 mm 1 pièce
15417305 150 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15427305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046745.HB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Applications include heaters, stills, bubble towers and condensers for processing of fatty acids; evaporator tubes, tube sheets and flaking trays for the manufacture of sodium sulfide; and equipment for handling abietic acid in the manufacture of paper pulp. It is used for retorts, muffles, roller hearths and other furnace components and for heat-treating baskets and trays. The alloy is a standard material of construction for nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Inconel™ 600 gauze
Note relative au nom 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Quantité 300 x 300 mm
Dimensions de la maille 40 Mesh
Forme Toile métallique
Numéro MDL MFCD01741927
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Inconel 600 gauze
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel