Learn More
Toile Inconel™ 600, maille 200 tissée à partir d’un fil de 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497305 75 x 75 mm 1 pièce
15407315 150 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046791.FL
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Inconel™ 600 gauze
Note relative au nom 200 mesh woven from 0.05mm (0.002 in.) dia. wire
Quantité 75 x 75 mm
Dimensions de la maille 200 Mesh
Forme Toile métallique
Numéro MDL MFCD01741927