Learn More
Fisherbrand™ Incubateur à agitation réfrigéré Incu-Shaker™ 10 L
Code produit 17674815 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons Erlenmeyer 5 x 2 L
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17674815 Flacons Erlenmeyer 5 x 2 L 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17674815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14195.00€
    9020.83€ / 1 pièces
    Économisez 5174.17€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’incubateur à agitation Fisherbrand™ Incu-Shaker 10 L réfrigéré est un incubateur à usage intensif. Un moteur puissant permet une utilisation sans problèmes avec un minimum de bruit et de vibrations. Le système de chauffage-refroidissement exclusif assure une excellente uniformité dans toute l’enceinte. Températures descendant jusqu’à 12°C en dessous de la température ambiante.
  • Orbite circulaire horizontale, 19 mm, pour une aération et un mélange excellents
  • Chauffe et refroidit de 12°C en dessous de la température ambiante jusqu’à 60°C
  • Excellente uniformité de l’enceinte
  • Fourni avec une plateforme plate pour plaques, plateaux et autres objets plats
  • Plateforme magnétique en option pour permettre un échange sans outil des pinces
  • Grande plateforme, 45 x 45 cm, peut accueillir 5 flacons de 2 L
  • Plateforme magnétique et pinces vendues séparément
Spécification
Orbite 19 mm
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante de -15° à 60°C
Rotation Circulaire
Capacité Flacons Erlenmeyer 5 x 2 L
Capacité de tube 2 L
Type de produit Agitateur à plateforme incubée
Certifications/Conformité CE
Type de prise Prise EU
Uniformité de la température °C;1,25°C
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (impériale) 31 in
Profondeur (impériale) intérieure 17,8 in
Profondeur (métrique) 79 cm
Profondeur (métrique) intérieure 45 cm
Dimensions (L x l) de la plateforme 17,8 x 17,8 in
Dimensions (L x l x H) 31 x 20 x 22 in
Hauteur (impériale) 22 in
Hauteur (métrique) 56 cm
Longueur (impériale) de la plateforme 17,8 in
Longueur (métrique) de la plateforme 45 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 45 cm
Poids (impériale) 170 lb
Poids (métrique) 77 kg
Précision ±0,1°C
Modèle Incu-Shaker 10 L Réfrigéré
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Croissance de cultures, mélange d'ingrédients
Comprend Plateforme plate avec tapis
Plage de durée 1 min à 48 h ou en continu
Garantie et services Garantie 2 ans