Learn More
Lovibond™ Incubateur standard Tintometer™ TC 135 S, 135 L
Code produit 15322972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15322972 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15322972 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2438200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.00€
    2203.20€ / 1 pièces
    Économisez 1801.80€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : 2°C à 40°C
  • Conçu pour l'incubation à partir de 2° jusqu'à 40 °C
  • Les prises électriques internes pratiques permettent d’utiliser des unités d’agitation ou d’autres équipements électriques sans ouvrir la porte et compromettre la température
  • L'unité de contrôle numérique de la température est réglable à 0,1 °C.
  • Contient 2 Lovibond Systèmes Oxidirect BOD permettant l'élimination in situ des bouteilles, ou jusqu'à 3 bouteilles de DBO
  • Dispose d’un écran rétroéclairé pour une utilisation aisée
  • Conception : Armoire entièrement isolée avec unité de contrôle de température universelle
  • Fonctionnement : Clavier résistant aux éclaboussures, 2 boutons à retour tactile
  • Refroidissement et chauffage puissants intégrés
  • A une capacité de 135 L et est équipé d’une porte isolée standard
Spécification
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur 2 à 40°C, pas de 0,1°C
Capacité (métrique) 135 L
Plage de températures (métrique) 2°C à 40°C
Affichage LED
Nbre de grilles 3, 1 grille inférieure
Résolution 0,1°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 441 x 513 x 702 mm
Largeur (métrique) 600 mm
Hauteur (métrique) intérieure 702 mm
Profondeur (métrique) intérieure 600 mm
Poids (métrique) 39 kg
Alimentation électrique 220/240 V, 50 Hz
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz