Learn More
MMM Medcenter™ ETUVE REF. FRIOCELL 55 L 0-99,9°C
Description
Étuve réfrigérée 0 à +99,9°C Friocell
• Flux d'air ascendant garantissant une excellente stabilité et homogénéité
• Evolutive phytoculture: arabidopsis et germination
• Supports et étagères amovibles pour une décontamination totale
• Régulation à logique floue
• Affichage numérique rétro-éclairérésolution 0,1°C
• Sécurité surchauffe classe 3.1
• Température de sécurité haute réglable
• En cas de dépassement, un régulateur de secours la maintient
• Alarme sonore
• Programmation
• Sur l'étuve à partir de 6 profils en mémoire ou par PC à l'aide du logiciel en option
• Lecteur de carte à mémoire pour sauvegarde et activation des programmes
• Minuterie M/A différé 1min à 16 ans
• Alarme sonore en fin de cycle
• Port RS232 pour transfert vers imprimante ou PC
• Construction
• Interieur inox 1.4301
• Extérieur acier galvanisé peint
• Porte externe pleine en acier peint
• Porte interne vitrée
• Eclairage de phytoculture (montage usine)
• Eclairage sous 2 étagères (111 l) ou 3 étagères (222 à 707 l)
• Intensité lumineuse max 13,5 kLux (10cm en dessous étagère)
• Etuve Friocell 0 - 99,9°C
• Inclus avec 2 clayettes
• Flux d'air ascendant garantissant une excellente stabilité et homogénéité
• Evolutive phytoculture: arabidopsis et germination
• Supports et étagères amovibles pour une décontamination totale
• Régulation à logique floue
• Affichage numérique rétro-éclairérésolution 0,1°C
• Sécurité surchauffe classe 3.1
• Température de sécurité haute réglable
• En cas de dépassement, un régulateur de secours la maintient
• Alarme sonore
• Programmation
• Sur l'étuve à partir de 6 profils en mémoire ou par PC à l'aide du logiciel en option
• Lecteur de carte à mémoire pour sauvegarde et activation des programmes
• Minuterie M/A différé 1min à 16 ans
• Alarme sonore en fin de cycle
• Port RS232 pour transfert vers imprimante ou PC
• Construction
• Interieur inox 1.4301
• Extérieur acier galvanisé peint
• Porte externe pleine en acier peint
• Porte interne vitrée
• Eclairage de phytoculture (montage usine)
• Eclairage sous 2 étagères (111 l) ou 3 étagères (222 à 707 l)
• Intensité lumineuse max 13,5 kLux (10cm en dessous étagère)
• Etuve Friocell 0 - 99,9°C
• Inclus avec 2 clayettes
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) d’étagère | 20 kg |
| Capacité (métrique) | 55 l |
| Éclairage | Phytoculture |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Plage de températures (métrique) | 0°C to 99.9°C |
| Affichage | Numérique |
| Stabilité de la température | ± 0.2°C |
| Hauteur (métrique) intérieure | 35 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 37 cm |
| Poids (métrique) | 80 kg |
| Afficher plus |