Learn More
Unity Lab Services™ Service de requalification des incubateurs avec cartographie de température
Code produit 30178683
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateur
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30178683 Incubateur 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178683 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur RQTMINC
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Services de requalification incluant 1 cartographie de température pour incubateur (documentation incluse)
Requalification (RQ) : Vérification documentée que l'équipement (tel qu'installé) fonctionne comme prévu, conformément aux spécifications du fabricant.
  • Vérifie les fonctions importantes des équipements et contribue à garantir que ceux-ci fonctionnent comme prévu par le fabricant et sont conformes aux normes et exigences.
  • Les principaux tests comprennent la détection de porte entrouverte, de panne de courant et d'alertes de température.
  • Cartographie thermique (MC) : Une étude cartographique qui établit la répartition de la température à l'intérieur de la chambre cartographiée et localise les points chauds et froids, ce qui permet d'avoir une vision des performances des équipements.
  • Les mesures de température seront effectuées dans l'air ou avec des produits simulés chargés dans une chambre, avec un intervalle de collecte de données configurable selon les besoins du client. Les données recueillies fournissent des informations essentielles, contribuant à garantir que tous les matériaux sont correctement stockés dans la plage de température indiquée.
  • TM comprend un test de récupération de température porte ouverte, un test de panne de courant, les valeurs minimales et maximales ainsi que les moyennes, un graphique de température au fil du temps et des rapports détaillés incluant les données brutes de la sonde.
  • Veuillez noter que l'installation et la qualification opérationnelle, idéalement accompagnées de la maintenance préventive et de l'étalonnage, doivent être effectuées sur l'équipement de laboratoire avant que les services de requalification puissent être réalisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateur
Type de produit Service de requalification