Learn More
Aqualytic™ ENCEINTE THERMOSTATéE +2/+40°C 255L
Marque: Aqualytic™ 438230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enceinte Thermostatée• Plage de température de 2°C à 40°C, réglable par pas de 0,1°C
• Basse consommation électrique
• Écran LED lumineux
• Prises de courant à l’intérieur de l’incubateur