Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maléate d’indacatérol
Code produit 16534434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16534434 250 mg 250mg
16524434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16534434 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464652500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    120.65€ / 250mg
    Économisez 23.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 753498-25-8 | C28H32N2O7 | 508.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753498-25-8
Formule moléculaire C28H32N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 508.57
Numéro MDL MFCD20526769,MFCD18782702
Clé InChI IREJFXIHXRZFER-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 5-{2-[(5,6-diéthyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyéthyl}-8-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one ; acide but-2-ènedioïque
SMILES OC(=O)C=CC(O)=O.CCC1=C(CC)C=C2CC(CC2=C1)NCC(O)C1=C2C=CC(=O)NC2=C(O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Indacaterol maleate
Point de fusion 195.0°C to 197.0°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso
Poids de la formule 508.57