Learn More
Indacaterol maleate, MedChemExpress
Description
Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indacaterol maleate |
| CAS | 753498-25-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H32N2O7 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | QAB149 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (196.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C([C@@H](O)CNC3CC4=C(C=C(CC)C(CC)=C4)C3)=CC=C2O)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 508.56 |
| Afficher plus |