Learn More
Indacaterol, MedChemExpress
Code produit 16486436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486436 100 mg
16421726 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16486436 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14299
MedChemExpress Indacaterol(Onbrez; Arcapta) is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol(Onbrez
Spécification
Nom chimique ou matériau Indacaterol
CAS 312753-06-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H28N2O3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (159.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNC2CC(C=C(CC)C(CC)=C3)=C3C2)C4=C1NC(C=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 392.49
Poids de la formule 392.49
Pourcentage de pureté 96.17%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation