Learn More
Indacaterol, TRC
Code produit 30138665
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138665 100 mg 100mg
30008341 50 mg 50mg
30004429 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138665 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI499745100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312753-06-3
Formule moléculaire C24H28N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 392.5
Synonyme QAB149
Nom IUPAC 5-[(1R )-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy 2(1H )-quinolinone
SMILES O[C@H](C1=C(C=CC(N2)=O)C2=C(O)C=C1)CNC3CC4=CC(CC)=C(CC)C=C4C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Indacaterol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H28N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1
Poids de la formule 392.21
Pourcentage de pureté >95%