Learn More
Acide indan-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10535134 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10535134 1 g Flacon en verre 1g
10132514 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10535134 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426360010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25177-85-9 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25177-85-9
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00085095
Clé InChI XUDCMQBOWOLYCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-indancarboxylic acid, indane-2-carboxylic acid, indan-2-carboxylic acid, 2-indanecarboxylic acid, 1h-indene-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, chembl81558, 2-carboxyindane, 2-carboxy-indan, 2-carboxy-indane, 2-indancarboxylicacid
CID PubChem 575777
Nom IUPAC Acide 2,3-dihydro-1H-indène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Indan-2-carboxylic acid
Point de fusion 128.0°C to 132.0°C
Couleur Marron ou crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indan-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.