Learn More
Indane 5-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440758 250 mg 250mg
15420758 1 g 1g
15430758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54462.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 52205-85-3 | C9H9ClO2S | 216.679 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52205-85-3
Formule moléculaire C9H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 216.679
Numéro MDL MFCD05237217
Clé InChI SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
CID PubChem 3142583
Nom IUPAC Chlorure de 2,3-dihydro-1H-indène-5-sulfonyle
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Indane-5-sulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 216.69
Pourcentage de pureté 97%