Learn More
Indane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10410531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10410531 5 g Flacon en verre 5g
10349060 100 g Flacon en verre 100g
10073460 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10410531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292480050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-11-7
Numéro MDL MFCD00003795
Clé InChI PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
CID PubChem 10326
ChEBI CHEBI:37911
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-indène
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Indane
Note relative au nom 95%
Point de fusion -51°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 176°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10
Indice de réfraction 1.5350 to 1.538
Quantité 5 g
Beilstein 05,II,376
Merck Index 15, 4971
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: misciple in ethanol,diethyl ether;,slightly soluble in chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.