Learn More
Indane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469427 2500 mL 2500mL
11449427 100 mL 100mL
11459427 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21442.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.179 g/mol
Indane, is used as a catalytic agent, Petrochemical additive, used in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’indane est utilisé comme agent catalytique, additif pétrochimique, utilisé en synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther diéthylique, le chloroforme (légèrement) et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart des acides, des chlorures d’acide, des anhydrides d’acide, des agents oxydants forts, du dioxyde de carbone. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-11-7
Formule moléculaire C9H10
Poids moléculaire (g/mol) 118.179
Numéro MDL MFCD00003795
Clé InChI PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
CID PubChem 10326
ChEBI CHEBI:37911
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-indène
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Indane
Point de fusion -51°C
Densité 0.962
Point d’ébullition 175°C to 177°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3295
Beilstein 1904376
Merck Index 14,4931
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly),and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 95%