Learn More
Indane, TRC
Code produit 30399844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399844 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI50800025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indan
CAS 496-11-7
Formule moléculaire C9 H10
Quantité 25 g
Synonyme 1H-Indene, 2,3-dihydro-, Indan (8CI), 2,3-Dihydro-1H-indene, 1,2-Hydrindene, 2,3-Dihydroindene, Benzocyclopentane, Hydrindene, Hydrindonaphthene, Indane, NSC 5292
Formule InChI InChI=1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMILES C1Cc2ccccc2C1
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-indène
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
Poids de la formule 118.078