Learn More
Indapamide, MedChemExpress
Description
Indapamide is an orally active sulphonamide diuretic agent, that can reduce blood pressure by decreasing vascular reactivity and peripheral vascular resistance. Indapamide is also can reduce left ventricular hypertrophy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indapamide |
| CAS | 26807-65-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H16ClN3O3S |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NN1C(C)CC2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(Cl)C(S(=O)(N)=O)=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.83 |
| Poids de la formule | 365.83 |
| Afficher plus |