Learn More
Acide indazole-3-carboxylique, TRC
Code produit 30391894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391894 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391894 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI5050002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
CAS 4498-67-3
Formule moléculaire C8 H6 N2 O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Indazole-3-carboxylic acid (7CI), 3(1H)-Indazolecarboxylic acid, 3-Carboxy-1H-indazole, 3-Carboxyindazole, NSC 520610
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC Acide 1H-indazole-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 162.145
Poids de la formule 162.043