Learn More
Indazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11916601 25 g Flacon en verre 25g
10112590 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122120250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 271-44-3
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Clé InChI BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
CID PubChem 9221
ChEBI CHEBI:36669
Nom IUPAC 1H-indazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Indazole
Point de fusion 146.0°C to 150.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 270.0°C (743.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 23,122
Merck Index 15,4976
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline ressemblant à des aiguilles