Learn More
Indeglitazar, MedChemExpress
Code produit 16486188
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486188 10 mg
16448787 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16486188 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14817
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Spécification
Nom chimique ou matériau Indeglitazar
CAS 835619-41-5
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H19NO6S
Quantité 10 mg
Synonyme PPM 204
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=CN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 389.42
Poids de la formule 389.42
Pourcentage de pureté 99.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism