Learn More
Indène, 90 %, technique, stabilisé
Code produit 10245210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10245210 5 g Flacon en verre 5g
10255210 250 g Flacon en verre 250g
11994451 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245210 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122140050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 95-13-6 | C₉H₈| 116,16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-13-6 , 98-29-3
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00003777
Clé InChI YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
CID PubChem 7219
ChEBI CHEBI:41921
Nom IUPAC 1H-indène
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Indene
Note relative au nom tech., 90%
Point de fusion -5°C to 3°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 181.0°C
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5670 to 1.5720
Quantité 5 g
Beilstein 05, 515
Merck Index 15, 4978
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone,miscible with ethanol and ethyl ether
Stabilisateur 5 to 10ppm tert-butylcatechol
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement