Learn More
Indène, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
Code produit. 11994451
Marque: Thermo Scientific Acros 122140010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-13-6, 98-29-3
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00003777
Clé InChI YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
CID PubChem 7219
ChEBI CHEBI:41921
Nom IUPAC 1H-indène
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Indene
Note relative au nom tech., 90%
Point de fusion -5°C to 3°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 181.0°C
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5670 to 1.5720
Quantité 1 kg
Beilstein 05, 515
Merck Index 15, 4978
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone,miscible with ethanol and ethyl ether
Stabilisateur 5 to 10ppm tert-butylcatechol
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.