Learn More
Indene, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indene |
| CAS | 95-13-6 |
| Formule moléculaire | C9 H8 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1H-Indene (9CI, ACI), Indene (8CI), Inden, Indonaphthene, NSC 9270 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2 |
| SMILES | C1C=Cc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1H-indène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
| Poids de la formule | 116.0626 |