Learn More
Interscience™ Support indépendant pour les sacs à bouillon
Code produit 16885633
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16885633 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16885633 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 513015
Expédition estimée: 07-12-2026
Contient des sachets de bouillon pour dilueurs.
  • Peut contenir deux sachets de bouillon
Spécification
Type de produit Support de sac
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Sacs debout
À utiliser avec (équipement) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite