Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin d’indigo
Code produit 11428716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428716 25 g 25g
11438716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428716 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16052.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
Utile dans la coloration de la carmine Negri à corps Indigo, il est utilisé comme colorant alimentaire, indicateur de pH et indicateur d’ozone dissous. Il est utilisé pour détecter les fuites de liquides aminés, mettre en évidence des parties de l’appareil urinaire, les colorations de tissus et comme outil pour la détermination de l’hypochlorite. En tant que colorant dans la fonction rénale, il est utilisé pour tester et détecter les nitrates et les chlorates, ainsi que pour tester le lait.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile dans la coloration de la carmine Negri à corps Indigo, il est utilisé comme colorant alimentaire, indicateur de pH et indicateur d’ozone dissous. Il est utilisé pour détecter les fuites de liquides aminés, mettre en évidence des parties de l’appareil urinaire, les colorations de tissus et comme outil pour la détermination de l’hypochlorite. En tant que colorant dans la fonction rénale, il est utilisé pour tester et détecter les nitrates et les chlorates, ainsi que pour tester le lait.
Solubilité
Soluble dans l’éther monométhylique d’éthylèneglycol et dans l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans le benzène, le chloroforme et les solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonyme indigo carmine, indigocarmine, acid blue 74, indigocarmin, indigotindisulfonate sodium, c.i. acid blue 74, food blue no. 2, amacid brilliant blue, c.i. food blue 1, fd&c blue no. 2
CID PubChem 5284351
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indigo carmine
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 4103904
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4944
Informations sur la solubilité Soluble in ethylene glycol monomethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene,chloroform and organic solvents.
Nom IUPAC disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5'-disulfonate
Poids de la formule 466.36