Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin d’indigo
Code produit 10774204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10774204 100 g Flacon en verre 100g
10381731 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10774204 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 412301000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonyme Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
CID PubChem 5284351
Nom IUPAC Disodium ; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidène)-1H-indole-5-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indigo carmine
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 0.98 to 1.07
Teneur en colorant 80% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 608 to 612nm
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 25, 304
Merck Index 15, 4982
Couleur Bleu à violet
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 466.34
Qualité Pures