Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmine d’indigo, coloration biologique à haute pureté
Code produit 10734471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10734471 500 g Flacon en verre 500g
10724471 25 g Flacon en verre 25g
10215680 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10734471 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 157445000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonyme Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
CID PubChem 5284351
Nom IUPAC Disodium ; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidène)-1H-indole-5-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indigo Carmine
Teneur en colorant 85% min.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 25, 304
Merck Index 15, 4982
Couleur Bleu
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 466.34
Qualité Analyse