Learn More
Carmin d'indigo, MP Biomedicals™
Code produit 11457982 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11457982 100 g
11447982 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457982 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215263880
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le carmin d'indigo est utilisé comme colorant.
  • Le carmin d'indigo est utile pour la coloration des corps Negri.
  • Il peut être utilisé comme colorant de contraste pour le plasma lorsque des colorants nucléaires rouges sont utilisés.
Identifiants chimiques
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonyme Acid Blue 74, Indigo-5, 5'-disulfonic acid disodium salt
CID PubChem 5284351
Nom IUPAC disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidène]-5,5'-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Absorbance λ Maximum (eau) 608 à 610 nm
Nom chimique ou matériau Indigo carmine
Note relative au nom Biologie cellulaire et analyse, biologie moléculaire
Plage de pourcentage du dosage ˜85%
Couleur Violet
Informations sur la solubilité 10 à 50 mg/mL à 70,7 °F
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 466.3
Qualité Histologique
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.