Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo 4.0
Code produit p-200008766 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17999970 XS 200 pièces
17909980 Standard 200 pièces
17929980 Moyen 200 pièces
17939980 Grande 200 pièces
17919980 XL 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17999970
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces Gants Indigo Nitrile sont idéaux pour votre travail de laboratoire de routine et sont fabriqués avec des bouts de doigt glacés pour garantir une prise ferme.
  • Les gants non stériles et non poudretiques offrent une protection élevée pour une large gamme d’applications et une utilisation générale
  • Le bout des doigts digitales permet une bonne prise en main
  • Le gant de protection de type B vous aidera à travailler en toute sécurité avec une bonne protection hermétique
  • EPI catégorie III
  • Ambidextres
  • Bâton des doigts SMS réalisé pour une prise en charge sécurisée
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EPI Catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Chlorinated Non
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire, Industriel
AQL 1.5
Couleur Indigo
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,5 à 6,3 ml
Finger Thickness (Metric) 0,09 à 0,16 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,4 à 3,5 pouces
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm à 0,09 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,4 à 3,5 pouces
Épaisseur (métrique) 0,06 mm à 0,09 mm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant À bord roulé
Longueur (impériale) 9,4 in
Longueur (métrique) 240 mm