Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs de protéines spécifiques d’albumine à cystatine des systèmes Indiko™ et Konelab™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescripción
Augmentez l’efficacité des analyses grâce à nos réactifs de protéines spécifiques d’albumine à cystatine des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, prêts à l’emploi et à codes-barres, qui proposent un menu protéines spécifiques de plus de 20 méthodes immunoturbidimétriques.
Points clés :
- Ces réactifs de haute qualité portent des codes-barres pour une identification automatique
- La plupart des réactifs sont fournis sous forme liquide prête à l’emploi
- La taille des emballages a été tout particulièrement optimisée
- Les kits marqués CE sont conformes à l’IVDD
Applications de protéines spécifiques pour analyseurs Konelab™ et Indiko™ :
- Albumine / Microalbuminurie
- Préalbumine
- Antistreptolysine O
- Alpha-1-antitrypsine
- Apolipoprotéine A1 et B
- Céruloplasmine
- Complément C3 et C4
- Protéine C-réactive (CRP)
- D-dimère
- Ferritine
- HbA1c
- Haptoglobine
- IgA, G et M
- Lipoprotéine (a)
- Orosomucoïde
- Facteurs rhumatoïdes
- Récepteur soluble de la transferrine
- Transferrine
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Jeu de calibrage CRP ; Taille : 5 x 1 ml |
| Substances à analyser détectables | Calibrateur de CRP |
| Format | Calibration Set |
| Type d’échantillon | Sérum |
| Type | Réactif |
| Quantité | 5 x 1 ml |
| Forme | Liquide |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.