Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs de protéines spécifiques d’albumine à cystatine des systèmes Indiko™ et Konelab™
Code produit 17783637 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
CRP
Calibrateur de CRP
Format:
Antiserum Kit
Calibration Set
Quantité:
1 x 3 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
3mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Format Quantité Conditionnement
17783637 CRP Antiserum Kit 1 x 3 ml 3mL
17773627 Calibrateur de CRP Calibration Set 5 x 1 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17783637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    237.46€ / 3mL
    Économisez 21.54€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez l’efficacité des analyses grâce à nos réactifs de protéines spécifiques d’albumine à la CRP des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, prêts à l’emploi et à codes-barres.
Augmentez l’efficacité des analyses grâce à nos réactifs de protéines spécifiques d’albumine à cystatine des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, prêts à l’emploi et à codes-barres, qui proposent un menu protéines spécifiques de plus de 20 méthodes immunoturbidimétriques.
Toutes les méthodes Konelab et Indiko reposent sur des protocoles soigneusement conçus pour les réactifs système à codes-barres. Les calibrateurs et les contrôles sont disponibles dans des kits distincts.
Points clés :
  • Ces réactifs de haute qualité portent des codes-barres pour une identification automatique
  • La plupart des réactifs sont fournis sous forme liquide prête à l’emploi
  • La taille des emballages a été tout particulièrement optimisée
  • Les kits marqués CE sont conformes à l’IVDD
Informations de commande : Non disponibles aux États-Unis
Applications de protéines spécifiques pour analyseurs Konelab™ et Indiko™ :
  • Albumine / Microalbuminurie
  • Préalbumine
  • Antistreptolysine O
  • Alpha-1-antitrypsine
  • Apolipoprotéine A1 et B
  • Céruloplasmine
  • Complément C3 et C4
  • Protéine C-réactive (CRP)
  • D-dimère
  • Ferritine
  • HbA1c
  • Haptoglobine
  • IgA, G et M
  • Lipoprotéine (a)
  • Orosomucoïde
  • Facteurs rhumatoïdes
  • Récepteur soluble de la transferrine
  • Transferrine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description CRP ; Taille du kit : 1 x 3 ml d’antisérum
Substances à analyser détectables CRP
Format Antiserum Kit
Type d’échantillon Sérum
Type Réactif
Quantité 1 x 3 ml
Forme Liquide