missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Réactifs de protéines spécifiques d’albumine à cystatine des systèmes Indiko™ et Konelab™

Code produit 17887763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
APO A1/APO B
Albumin
Apolipoprotein A-1
Apolipoprotein B
CRP
Calibrateur de CRP
Quantité:
1 x 3 ml
2 x 1 ml
2 x 2 ml
2 x 3 ml d'antisérum
5 x 1 ml
Conditionnement:
2 pièces
2mL
3mL
5mL
6mL
Format:
Antiserum Kit
Calibration Set
Control High Kit
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Quantité Conditionnement Format
17887763 Apolipoprotein A-1 2 x 3 ml d'antisérum 2 pièces -
17877763 Albumin 2 x 2 ml 2 pièces Control High Kit
17773627 Calibrateur de CRP 5 x 1 ml 5mL Calibration Set
17783637 CRP 1 x 3 ml 3mL Antiserum Kit
17110519 APO A1/APO B 2 x 1 ml 2mL -
17130519 Apolipoprotein B 2 x 3 ml d'antisérum 6mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17887763 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 981929
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Augmentez l’efficacité des analyses grâce à nos réactifs de protéines spécifiques d’albumine à la CRP des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, prêts à l’emploi et à codes-barres.

Augmentez l’efficacité des analyses grâce à nos réactifs de protéines spécifiques d’albumine à cystatine des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, prêts à l’emploi et à codes-barres, qui proposent un menu protéines spécifiques de plus de 20 méthodes immunoturbidimétriques.

Toutes les méthodes Konelab sont établies sur des applications soigneusement élaborées et des réactifs avec codes à barres. Toutes ces méthodes sont fournies avec les calibrants et contrôles en kits séparés.

Applications de protéines spécifiques pour automates Konelab Les applications de protéines spécifiques couvrent les déterminations suivantes :

  • Albumine / Microalbuminurie Préalbumine Antistreptolysine O Alpha-1-Antitrypsine Apolipoprotéine A1 & B
  • Céruloplasmine Complément C3 & C4 Protéine C réactive Cystatine C HbA1c Haptoglobine IgA, G & M Lipoprotéine(a)
  • Myoglobine Orosomucoïde Facteurs rhumatoïdes Transferrine
  • sTtR
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Description Apolipoprotéine A1 ; Kit Taille : 2 x 3 ml sérum
Substances à analyser détectables Apolipoprotein A-1
Type d’échantillon Serum
Type Reagent
Quantité 2 x 3 ml d'antisérum
Forme Liquid
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.