Learn More
Thermo Scientific™ Contrôles et calibrateurs de systèmes Indiko™ et Konelab™
Code produit 11326221 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
eCal
sCal
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
11326221 eCal 1 pièce
10714856 sCal 1 pièce
10156924 sCal -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326221 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981830
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Assurez la précision des résultats de test avec les calibrateurs et les contrôles de systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™.
Assurez la précision des résultats de test avec les calibrateurs et les contrôles de systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™. Les analyseurs Indiko et Konelab sont entièrement automatisés pour exécuter les tests de routine et les tests spéciaux, notamment les protéines spécifiques, les stupéfiants et la surveillance des médicaments thérapeutiques. Toutes les méthodes Indiko™ et Konelab™ sont basées sur des applications rigoureusement conçues et des réactifs système à codes-barres, conditionnés pour une efficacité optimale.
Points clés :
  • Basés sur le sérum ou l’urine d’origine humaine ou bovine
  • Fournis sous forme lyophilisée
Informations de commande :
  • Nortrol, Abtrol et sCal sont disponibles aux États-Unis
  • Tous les autres calibrateurs et contrôles ne sont pas disponibles aux États-Unis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Compliant with the IVDR; CE marked
Substances à analyser détectables eCal
Type d’échantillon Sérum, Urine, Urine
Type Calibrator
Quantité 5 x 3 ml