Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs du cholestérol des systèmes Indiko™ et Konelab™
Code produit 17723637 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 x 20 ml
Conditionnement:
240mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17723637 12 x 20 ml 240mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17723637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    182.78€ / 240mL
    Économisez 24.22€
    11% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Normalisez entièrement les performances avec les réactifs du cholestérol des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™.
Normalisez entièrement les performances avec les réactifs du cholestérol des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, qui vous offrent les meilleures méthodologies et comprennent un kit de plus de 30 méthodes rigoureusement sélectionnées. Tous les réactifs sont prêts à l’emploi et emballés dans des kits à code-barres avec volume optimisé. L’évaluation interne et l’optimisation des réactifs garantissent une assistance continue et la qualité des résultats.
Les applications Indiko™ et Konelab™ utilisent des méthodes rigoureusement sélectionnées conformes à l’IFCC, ainsi qu’à d’autres recommandations applicables. Les méthodes de chimie clinique sont fournies avec des calibrateurs et des contrôles multifonctions, qui correspondent aux spécifications du système et dont la traçabilité est assurée par des documents de référence internationaux.
Informations de commande : Non commercialisé aux États-Unis, sauf le glucose hexokinase.
Applications de chimie clinique pour les analyseurs Indiko™ et Konelab™ :
  • Phosphatase acide
  • Albumine
  • ALP
  • ALAT
  • Amylase
  • AST
  • Bilirubine directe et totale
  • Calcium
  • Cholestérol
  • Cholestérol HDL et LDL
  • Cholinestérase
  • CO2
  • Créatine kinase
  • CK-MB
  • Créatinine
  • Gamma-GT
  • Glucose
  • alpha-HBDH
  • Fer
  • LDH
  • Lipase
  • Magnésium
  • Phosphore
  • Protéines totales
  • Triglycérides
  • Protéine U/LCR
  • Urée
  • Acide urique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Cholestérol ; Taille du kit : 12 x 20 ml
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Cholestérol
Type d’échantillon Sérum, Urine
Type Réactif
Quantité 12 x 20 ml
Forme Liquide