Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs de chimie clinique pour les systèmes Thermo Scientific Indiko™ et Konelab™, phosphatase acide à créatinine
Code produit 11985152 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 x 5 ml
20 x 4 ml
4 x 30 ml
7 x 50 ml
8 x 20 ml
Substances à analyser détectables:
ALAT/SGPT
ASAT/SGOT
Bilirubine directe
Créatinine (enzymatique)
Phosphatase alcaline
Conditionnement:
1 pièce
120mL
160mL
75mL
80mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Substances à analyser détectables unitSize
11985152 7 x 50 ml ASAT/SGOT 1 pièce
17783627 8 x 20 ml ALAT/SGPT 160mL
17793627 8 x 20 ml ASAT/SGOT 160mL
17753637 15 x 5 ml Phosphatase alcaline 75mL
17773637 4 x 30 ml Créatinine (enzymatique) 120mL
17763637 20 x 4 ml Bilirubine directe 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11985152 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981363
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Normalisez les performances avec les réactifs de chimie clinique sur systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, en offrant les meilleures méthodologies.
Normalisez les performances avec les réactifs de chimie clinique sur les systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, en offrant les meilleures méthodologies et en proposant un panel de plus de 30 méthodes. Tous les réactifs sont prêts à l’emploi et emballés dans des kits à code-barres avec volume optimisé. L’évaluation interne et l’optimisation des réactifs garantissent une assistance continue et la qualité des résultats.
Caractéristiques :
  • Les applications Indiko™ et Konelab™ utilisent des méthodes rigoureusement sélectionnées conformes à l’IFCC, ainsi qu’à d’autres recommandations applicables
  • Les analyseurs Indiko et Konelab très performants sont des systèmes intégrés pour la chimie clinique de routine, les ISE, les protéines spécifiques, le dosage de médicaments et la recherche de toxiques
  • Les kits marqués CE sont conformes à l’IVDD
  • Les méthodes de chimie clinique sont fournies avec des calibrateurs et des contrôles multifonctions, qui correspondent aux spécifications du système et dont la traçabilité est assurée par des documents de référence internationaux
Informations de commande :
Non commercialisé aux États-Unis, sauf le glucose hexokinase.
Applications de chimie clinique pour les analyseurs Indiko et Konelab :
  • Phosphatase acide
  • Albumine
  • ALP
  • ALAT
  • Amylase
  • AST
  • Bilirubine directe et totale
  • Calcium
  • Cholestérol
  • Cholestérol HDL et LDL
  • Cholinestérase
  • CO2
  • Créatine kinase
  • CK-MB
  • Créatinine
  • Gamma-GT
  • Glucose
  • alpha-HBDH
  • Fer
  • LDH
  • Lipase
  • Magnésium
  • Phosphore
  • Protéines totales
  • Triglycérides
  • Protéine U/LCR
  • Urée
  • Acide urique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Substances à analyser détectables ASAT/SGOT
Type d’échantillon Sérum
Type Réactif
Quantité 7 x 50 ml
Forme Liquide