Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs de chimie clinique des systèmes Indiko™ et Konelab™, GGT à acide urique
Code produit 17713637 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
LDH
Total Protein Plus
Urée
Quantité:
15 x 5 ml
12 x 20 ml
Conditionnement:
240mL
75mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Quantité unitSize
17713637 LDH 15 x 5 ml 75mL
17743637 Total Protein Plus 12 x 20 ml 240mL
17733637 Urée 12 x 20 ml 240mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17713637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00€
    85.33€ / 75mL
    Économisez 402.67€
    82% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Normalisez entièrement les performances avec les réactifs de chimie clinique des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™.
Normalisez entièrement les performances avec les réactifs de chimie clinique des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, qui vous offrent les meilleures méthodologies et comprennent un kit de plus de 30 méthodes rigoureusement sélectionnées. Tous les réactifs sont prêts à l’emploi et emballés dans des kits à code-barres avec volume optimisé. L’évaluation interne et l’optimisation des réactifs garantissent une assistance continue et la qualité des résultats.
  • Les applications Indiko™ et Konelab™ utilisent des méthodes rigoureusement sélectionnées conformes à l’IFCC, ainsi qu’à d’autres recommandations applicables
  • Les méthodes de chimie clinique sont fournies avec des calibrateurs et des contrôles multifonctions, qui correspondent aux spécifications du système et dont la traçabilité est assurée par des documents de référence internationaux
  • Les kits marqués CE sont conformes à l’IVDD
Informations de commande : Non disponibles aux États-Unis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Description LDH ; Taille : 15 x 5 ml
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables LDH
Type d’échantillon Sérum
Type Réactif
Quantité 15 x 5 ml
Forme Liquide