Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs de chimie clinique des systèmes Indiko™ et Konelab™, GGT à acide urique
Code produit 17743637 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
LDH
Total Protein Plus
Urée
Quantité:
15 x 5 ml
12 x 20 ml
Conditionnement:
240mL
75mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Quantité Conditionnement
17743637 Total Protein Plus 12 x 20 ml 240mL
17713637 LDH 15 x 5 ml 75mL
17733637 Urée 12 x 20 ml 240mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17743637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981827
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Normalisez entièrement les performances avec les réactifs de chimie clinique des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™.
Normalisez entièrement les performances avec les réactifs de chimie clinique des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, qui vous offrent les meilleures méthodologies et comprennent un kit de plus de 30 méthodes rigoureusement sélectionnées. Tous les réactifs sont prêts à l’emploi et emballés dans des kits à code-barres avec volume optimisé. L’évaluation interne et l’optimisation des réactifs garantissent une assistance continue et la qualité des résultats.
  • Les applications Indiko™ et Konelab™ utilisent des méthodes rigoureusement sélectionnées conformes à l’IFCC, ainsi qu’à d’autres recommandations applicables
  • Les méthodes de chimie clinique sont fournies avec des calibrateurs et des contrôles multifonctions, qui correspondent aux spécifications du système et dont la traçabilité est assurée par des documents de référence internationaux
  • Les kits marqués CE sont conformes à l’IVDD
Informations de commande : Non disponibles aux États-Unis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Total Protein Plus ; Taille du kit : 12 x 20 ml
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Total Protein Plus
Type d’échantillon Sérum
Type Réactif
Quantité 12 x 20 ml
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Total Protein Plus
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sulfuric acid, copper(2+) salt