missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Réactifs de chimie clinique des systèmes Indiko™ et Konelab™, GGT à acide urique

Code produit 18841903 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
LDH
Total Protein Plus
lipase
triglycérides
urée
Quantité:
15 x 5 ml
4 x 25 ml
4 x 25 ml
12 x 20 ml
12 x 20 ml
Conditionnement:
12 pièces
240mL
75mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Quantité Conditionnement
18841903 lipase 4 x 25 ml -
17848027 LDH 4 x 25 ml -
17867763 triglycérides 12 x 20 ml 12 pièces
17713637 LDH 15 x 5 ml 75mL
17743637 Total Protein Plus 12 x 20 ml 240mL
17733637 urée 12 x 20 ml 240mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18841903 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    135.11€ / 1 pièces
    Économisez 17.89€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Normalisez entièrement les performances avec les réactifs de chimie clinique des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™.

Normalisez entièrement les performances avec les réactifs de chimie clinique des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, qui vous offrent les meilleures méthodologies et comprennent un kit de plus de 30 méthodes rigoureusement sélectionnées. Tous les réactifs sont prêts à l’emploi et emballés dans des kits à code-barres avec volume optimisé. L’évaluation interne et l’optimisation des réactifs garantissent une assistance continue et la qualité des résultats.

  • Les applications Indiko™ et Konelab™ utilisent des méthodes rigoureusement sélectionnées conformes à l’IFCC, ainsi qu’à d’autres recommandations applicables
  • Les méthodes de chimie clinique sont fournies avec des calibrateurs et des contrôles multifonctions, qui correspondent aux spécifications du système et dont la traçabilité est assurée par des documents de référence internationaux
  • Les kits marqués CE sont conformes à l’IVDD
Informations de commande : Non disponibles aux États-Unis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Marquage CE
Description lipase ; Kit Taille : 4 x 25 ml
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables lipase
Type d’échantillon Serum
Type Reagent
Quantité 4 x 25 ml
Forme Liquid
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.